Få mere at vide
Ansell™ Sensilite™ 48-100 serie hvide polyurethan letvægtshandsker
Artikelnummer. 12670912 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12670912
Brand: Ansell™ 48100110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til lette applikationer, der kræver gode niveauer af komfort og slidstyrke.
  • Industrielle handsker
  • Slidstyrke for forlænget levetid
  • Tynd foring og belægning giver stor fingerfærdighed og fleksibilitet
  • Sensilite 48-100 tillader ekstrem taktilitet, hvor præcision er påkrævet
  • Hvid farve for at sikre proceskvalitet og undgå krydskontaminering
  • Komfort og beskyttelse til lette applikationer
  • Tilbyder præcis håndtering af små genstande i tørre eller let olieholdige omgivelser
  • Giver øget sikkerhed, fingerfærdighed og holdbarhed
Applikationer:
  • Montering og demontering af udstyr
  • Chassissamling, karrosseritilpasning
  • Reparation og vedligeholdelse af udstyr
  • Ind- og udlæsning af ru dele eller kasser
  • Udvælgelse af dele og tilbehør
  • Produktionslinje support og vedligeholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethan
Certificeringer/compliance Standard KATEGORI II EN 388: 4131
Manchet materiale Nylon
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve White
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Polyurethane
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 11
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon
Foring Nylon
Palm Type Belagt-palme
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Slidstyrke
Serie 48-100