Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sensaphone™ Telefonopkaldssystemer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Fire kanaler
Elektriske krav:
220 V 50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Ring til laboratoriet eller kontoret hvor som helst og Thermo Scientific™ Sensaphone™ Telefonopkaldssystemer vil angive status for hver overvåget tilstand. Disse systemer interface med enhver standard touch-tone telefon for at underrette om alarmforhold.
- Kan bruges med Model 1535 Monitor/Alarm System, der har programmerbare hørbare/visuelle alarmer og opdaterer/viser udstyrsforhold på en LCD-udlæsning
- Batteribackup er standard
- Batterilevetid op til 15 timer. efter AC strøm har svigtet; op til 18 måneder med AC tænd
Kræver
Seks D-størrelse alkaline batterier
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fire forprogrammerede numre |
| Type | Fire kanaler |
| Til brug med (udstyr) | Model 1535 Monitor/Alarmsystem |
| Overvågningsmuligheder | Alarm |
| Spænding | 220 V |
| Elektriske krav | 220 V 50 Hz |
| Frekvens | 50 Hz |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Sensaphone™ Telefonopkaldssystemer >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu