Få mere at vide
MedChemExpress Senktide
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.14% |
| CAS | 106128-89-6 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 841.97 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (59.38 mM∣Need ultrasonic) |