Få mere at vide
Senexin A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489287
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489287 5 mg -
16466738 10 mg -
16462817 50 mg 50mg
16450256 2 mg -
16426876 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16489287 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15681
MedChemExpress Senexin A is a CDK8 inhibitor with an IC50 of 280 nM.
Senexin A is a CDK8 inhibitor with an IC50 of 280 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Senexin A
Fysisk form Solid
CAS 1366002-50-7
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14N4
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.54 mM)
SMIL N#CC1=CC=C2C(C(NCCC3=CC=CC=C3)=NC=N2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 274.32
Formel vægt 274.32
Procent renhed 99.85%