Få mere at vide
Senecivernin-N-oxid 100 μg/ml i vand, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Senecivernine-N-oxide |
| CAS | 101687-28-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Senecivernine-N-oxide |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C18 H25 N O6 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-4,5,6-trimethyl-3-methylene-, 12-oxide, (4R,5R,6R,14aR,14bR)-, 21-Norsenecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-14-methyl-, 4-oxide, (14α)-, Senecivernine N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO6/c1-10-11(2)16(20)25-14-6-8-19(23)7-5-13(15(14)19)9-24-17(21)18(4,22)12(10)3/h5,10,12,14-15,22H,2,6-9H2,1,3-4H3/t10-,12+,14+,15?,18+,19?/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CC[N+]3([O-])CC[C@@H](OC(=O)C1=C)C23 |
| Vis mere |