missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Senecivernine 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Senecivernine |
| CAS | 72755-25-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Senecivernine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C18 H25 N O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 21-Norsenecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-14-methyl-, (14α)-, (4R,5R,6R,14aR,14bR)-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-Decahydro-6-hydroxy-4,5,6-trimethyl-3-methylene[1,6]dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, Senecivernine, [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-4,5,6-trimethyl-3-methylene-, [4R-(4R*,5R*,6R*,14aR*,14bR*)]- |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO5/c1-10-11(2)16(20)24-14-6-8-19-7-5-13(15(14)19)9-23-17(21)18(4,22)12(10)3/h5,10,12,14-15,22H,2,6-9H2,1,3-4H3/t10-,12+,14+,15?,18+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC(=O)C1=C)C23 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?