Få mere at vide
Seneciphylline-N-oxide 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Seneciphylline N-Oxide |
| CAS | 38710-26-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Seneciphylline N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C18 H23 N O6 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-methyl-5-methylene-, 12-oxide, (3Z,6R,14aR,14bR)-, Senecionan-11,16-dione, 13,19-didehydro-12-hydroxy-, 4-oxide, Seneciphylline N-oxide (6CI), Seneciophylline N-oxide, Seneciphylline oxide, [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-methyl-5-methylene-, 12-oxide, (3Z,6R,14aR,14bR)-[partial]- |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO6/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)24-10-13-5-7-19(23)8-6-14(15(13)19)25-16(12)20/h4-5,14-15,22H,2,6-10H2,1,3H3/b12-4-/t14-,15-,18-,19?/m1/s1 |
| SMIL | C\C=C/1\CC(=C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CC[N+]3([O-])CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23 |
| Vis mere |