Få mere at vide
Seneciphylline-N-oxide 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320304
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320304 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320304 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16934110WA100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Seneciphylline N-Oxide
CAS 38710-26-8
Analyt- eller komponentnavne Seneciphylline N-Oxide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C18 H23 N O6
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-methyl-5-methylene-, 12-oxide, (3Z,6R,14aR,14bR)-, Senecionan-11,16-dione, 13,19-didehydro-12-hydroxy-, 4-oxide, Seneciphylline N-oxide (6CI), Seneciophylline N-oxide, Seneciphylline oxide, [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-methyl-5-methylene-, 12-oxide, (3Z,6R,14aR,14bR)-[partial]-
InChI formel InChI=1S/C18H23NO6/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)24-10-13-5-7-19(23)8-6-14(15(13)19)25-16(12)20/h4-5,14-15,22H,2,6-10H2,1,3H3/b12-4-/t14-,15-,18-,19?/m1/s1
SMIL C\C=C/1\CC(=C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CC[N+]3([O-])CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 349.38
Mængde 1 ml
Formel vægt 349.1525 g/mol