missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Seneciphylline 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Seneciphyllin |
| CAS | 480-81-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Seneciphyllin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C18 H23 N O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Senecionan-11,16-dione, 13,19-didehydro-12-hydroxy-, Seneciphylline (6CI,7CI,8CI), (3Z,6R,14aR,14bR)-3-Ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-methyl-5-methylene[1,6]dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, Jacodine, NSC 30622, Seneciophylline, Seneciphyllin, [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-methyl-5-methylene-, [6R-(3Z,6R*,14aR*,14bR*)]-, α-Longilobine, seneciphylline |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO5/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)23-10-13-5-7-19-8-6-14(15(13)19)24-16(12)20/h4-5,14-15,22H,2,6-10H2,1,3H3/b12-4-/t14-,15-,18-/m1/s1 |
| SMIL | C\C=C/1\CC(=C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?