Få mere at vide
Senecionine-N-oxide 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Senecionine N-Oxide |
| CAS | 13268-67-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Senecionine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C18 H25 N O6 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-5,6-dimethyl-, 12-oxide, (3Z,5R,6R,14aR,14bR)-, Senecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-, 4-oxide, NSC 106677, Senecionine N-oxide, Senecionine oxide, [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-5,6-dimethyl-, 12-oxide, (3Z,5R,6R,14aR,14bR)-[partial]- |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO6/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)24-10-13-5-7-19(23)8-6-14(15(13)19)25-16(12)20/h4-5,11,14-15,22H,6-10H2,1-3H3/b12-4-/t11-,14-,15-,18-,19?/m1/s1 |
| SMIL | C\C=C/1\C[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CC[N+]3([O-])CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23 |
| Vis mere |