Få mere at vide
Senecionine, MedChemExpress
Beskrivelse
Senecionine (Senecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-) is a pyrrolizidine alkaloid isolated from Senecio vulgaris. Senecionine is toxic to animals and humans.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Senecionine |
| CAS | 130-01-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H25NO5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Senecionan-11,16-dione, 12-hydroxy- Aureine Senecionin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 1.43 mg/mL (4.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C1O[C@@]2([H])[C@]3([H])N(CC=C3COC([C@](C)(O)[C@H](C)C/C1=C/C)=O)CC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.39 |
| Vis mere |