Få mere at vide
Senecionine 100 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Senecionine |
| CAS | 130-01-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Senecionine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C18 H25 N O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO5/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)23-10-13-5-7-19-8-6-14(15(13)19)24-16(12)20/h4-5,11,14-15,22H,6-10H2,1-3H3/b12-4-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1 |
| SMIL | C\C=C/1\C[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Water |
| Vis mere |