Få mere at vide
R&D Systems™ SEN 177
Beschreibung
SEN 177 is a potent glutaminyl cyclase (QPCT) inhibitor (IC50 = 53 nM). SEN 177 reduces aggregation of mutant huntingtin (mHTT) through inhibition of QPCT and reduces Q80 aggregates in vitro. Inhibition of QPCT also reduces aggregate formation in in vivo models of Huntington's disease. SEN 177 potently inhibits QPCT-like protein (IC50 = 13 nM) and disrupts binding of SIRP-α to CD47. The compound increases antibody-dependent cellular phagocytosis and cytotoxicity in cancer cell lines.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 6 '-Fluoro-2-[4-(4-methyl-4 H-1,2,4-triazol-3-yl)-1-piperidinyl]-3,3 '-bipyridine |
| CAS | 2117405-13-5 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Mål | Other Transferase Inhibitors |
| Molekylær formel | C18H19FN6 |
| Renhed | 0.98 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?