missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Semperit™ Sempermed™ Synthetic Polyisoprene Syntegra IR Surgical Gloves

Artikelnummer. 12394153
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
8
8.5
Pakningsstørrelse:
40 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12394153 8.5 40 par
12374153 8 40 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12394153 Leverandør Semperit™ Leverandørnr. 3000006141

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Non-latex polyisoprene surgical glove with latex properties is powder-free, latex-free with synthetic internal coating.

  • Made from Synthetic Polyisopren
  • Powder-free
  • Free from natural rubber latex
  • Free from allergenic proteins - this removes the hazard of sensitisation right from the start, especially for
    atopic persons.
  • Quick and easy to put on in every situation due to its elastic material.
  • Lining includes a special net-like structure that reduces friction resistance when donning the gloves
  • Guarantee the easy donning of two pairs of gloves, without any loss of tactile properties.
  • Fully anatomical shape with curved fingers corresponds with the natural, relaxed hand posture
  • Micro-roughened surface offers optimum grip for perfect instrument handling, even in a wet environment

Tekniske data

Certificeringer/compliance EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223, EN 455 Class 1
Farve Cream
Engangs Single-use
Latex fri Yes
Materiale Synthetic Polyisoprene
Pulveriseret Powdered
Størrelse 8.5
Sterilitet Sterile
Tykkelse (metrisk) 0.19 to 0.24 mm
Til brug med (applikation) For perfect instrument handling, even in a moist environment, fully anatomical fit guarantee a relaxed hand position for less tiring work
Længde (metrisk) 285 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.