Få mere at vide
Semperit™ Sempermed™ Supreme naturgummi latex kirurgiske handsker
Artikelnummer. 10752391
Skift visning
Størrelse:
8
Pakningsstørrelse:
50 par
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
10752391 8 50 par
1 options
Artikelnummer. 10752391 Leverandør Semperit™ Leverandørnr. 3000006094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    514.12 DKK / 50 par
    Spare 45.88 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Pulverfri kirurgiske handsker ideelle til dobbelt-itagning. Giver optimal sikkerhed og ideelle taktile egenskaber.
  • Patenteret syntetisk foring gør disse handsker betydeligt nemme at tage på.
  • Giver optimal taktil følsomhed.
  • Den fuldt anatomiske form med buede fingre er udviklet specielt til operationsstuens krav og svarer til den naturlige, afslappede håndstilling.
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Latex
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 8
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 0,19 til 0,24 mm
Handske manchet stil Valset
Længde (metrisk) 280 mm