Få mere at vide
HARPS Sempermed™ Sapphire XP Sort NBR PF BK Handske
Beskrivelse
- Med sin elegante sorte farve lever semperguard™ hire XP black op til sit navn og kombinerer ikke kun æstetik og stil, men afspejler også professionalisme.
- Den sorte engangsbeskyttende handske lavet af nitrilbutadiengummi er særligt populær i frontapplikationer inden for fødevarer og drikkevarer, skønhed og kropskunst.
- Dobbeltmærket som personligt beskyttelsesudstyr og medicinsk udstyr tilbyder Semperguard™ Hire XP Black yderligere fordele, især da handsken opfylder kravene til medicinsk udstyr inden for tatovering og kropskunst.
- Fordele
- Stilfuld sort farve
- Fremragende elasticitetssikkert greb takket være teksturering i fingerområdet
- Materiale: Nitrilbutadiengummi (NBR)
- Indvendig finish: Pulverfri
- Handskeoverflade: Fingertekstur
- Farve: Sort
- Handskeform: Flad med rullet kant, ambidextrous
- Størrelse: XS, S, M, L, XL, XXL medianen 240 mm
- Vægtykhed: Målt i enkelt lag i håndfladeområdet min. 0,06 mm
- Barriereydelse: AQL 1.0
- Kraft ved pause i henhold til EN 455-2: median ≥ 6 NewtonType: Pudderfri personlig beskyttelses- og undersøgelseshandske, ikke-steril, engangs
- Holdbarhed: I originalemballage, hvis opbevaret efter produktspecifikation - 5 år Mærkning og OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Tekniske data
Tekniske data
| Kloreret | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri, Laboratorie |
| AQL | 1 |
| Farve | Sort |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspidstekstureret |
| Finger Thickness (English) | 3,1 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.08 mm |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |