Få mere at vide
HARPS Sempermed™ Sikker + NBR PF RB Handske
Artikelnummer. 31453990
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31453990 Større
31453989 Lille
31453991 Medium
31453992 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31453990 Leverandør HARPS Leverandørnr. 3000016029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.75 DKK
    81.08 DKK / Pakke med 100
    Spare 7.67 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Pudderfri, engangsbrugs personlig værnehandske NBR PF RB blå handske til generel beskyttelse og fødevarekontakt.
  • Med sin længere manchet er sempermed™ safe + et plus for sikkerheden, specielt designet til kritiske anvendelser, der kræver højere barrierebeskyttelse ved håndled og underarm.
  • Dens forlængede længde på 300 mm gør sempermed™ sikker+ til den foretrukne handske til arbejde i højrisikomiljøer eller procedurer, hvor der er risiko for eksponering for irriterende stoffer.
  • Fordele
    • Handskematerialet er modstandsdygtigt over for blod og andre kropsvæsker og beskytter mod bakterier, svampe og vira, herunder SARS-CoV-2, hepatitis B og C samt HIV.
    • Ekstra beskyttelse især for håndled og underarm takket være en ekstra lang manchet. Sikkert greb og optimal taktil følsomhed selv under våde forhold.
  • Type:
    • Pudderfri personlig beskyttelses- og undersøgelseshandske, ikke-steril, engangs
    • Materiale: Nitrilbutadiengummi (NBR)
    • Indvendig finish: Pulverfri
    • Handskeoverflade: Fingertekstur
    • Farve: Blå
    • Handskeform: Flad med rullet kant, ambidextrous
    • Størrelse: S, M, L, XL median 295 mm ±5 mm
    • Vægtykkelse: Målt i enkelt lag i håndfladeområdet min. 0,08 mm
    • Barriereydelse: AQL 1.0
    • Kraft ved pause ifølge EN 455-2: Median ≥ 6 Newton
    • Holdbarhed: I original emballage, hvis opbevaret efter produktspecifikation - 5 år
    • Mærkning og OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Tekniske data
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie, Industri, Sundhedsvæsen
AQL 1
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Finger Thickness (English) 4,7 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrilundersøgelseshandske
Størrelse Større
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 3,1 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.08 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manchet stil Perler/Rullede