Få mere at vide
HARPS Semperguard Xpert Nitrilhandsker
Beskrivelse
- Semperguard™ Xpert med ekstra vægtykkelse giver den stærkeste beskyttelse af alle modeller i Semperguards™ portefølje af engangshandsker og – resulterer som navnet antyder – , en meget modstandsdygtig handske, som foretrækkes af professionelle brugere inden for forskellige anvendelsesområder
- Inden for arbejdssikkerhed scorer Semperguard™ Xpert på grund af høj modstandsdygtighed og god modstandsdygtighed over for olier og fedtstoffer
- Grøn-blå farve kombineret med ekstra vægtykkelse gør semperguard™ Xpert velegnet til anvendelser i fødevaresektoren, hvor mekanisk slid er et problem
- I laboratorie- og videnskabssektoren tilbyder handsken perfekt brugerbeskyttelse gennem meget god modstandsdygtighed over for en bred vifte af kemikalier
- Specifikationer
- Type: Pudderfri personlig beskyttelseshandske, ikke-steril, engangs
- Materiale: Nitrilbutadiengummi (NBR)
- Indvendig finish: Pulverfri
- Handskeoverflade: Fuldt tekstureret
- Farve: Grøn blå
- Handskeform: Flad med rullet kant, ambidextrous
- Størrelse - Samlet længde ifølge EN 455-2: S, M, L, XL median 240 mm
- Vægtykkelse - målt i dobbelt lag i håndfladeområdet: min. 0,11 mm
- Barriereydelse - Stramhed i henhold til EN 455-1: AQL 1.0
- Kraft ved pausen - ifølge EN 455-2: median ≥ 12 Newton
- Holdbarhed - i original emballage, hvis opbevaret efter produktspecifikation: 3 år
- Mærkning og OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM D6319, ASTM F1671
- Emballage: 100 stk. / dispenser S, M, L; 90 stk. / dispenser XL
Tekniske data
Tekniske data
| Kloreret | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Laboratorie |
| AQL | 1 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 5.9 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |