Få mere at vide
HARPS Semperguard Xpert Nitrilhandsker
Artikelnummer. 30928569
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
30928569 Lille Pakke med 100
30928570 Medium Pakke med 100
30928571 Større Pakke med 100
30928572 X-Large Pakke med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dette produkt indeholder acceleratorer af dithiocarbamat-typer og zink-mercaptobenzothiazol. Disse produkter bør ikke anvendes, hvis der er overfølsomhed over for disse stoffer. For yderligere information kan man få en liste over stoffer i handsken efter anmodning.
Artikelnummer. 30928569 Leverandør HARPS Leverandørnr. 3000016078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.07 DKK
    83.60 DKK / Pakke med 100
    Spare 259.47 DKK
    75% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder acceleratorer af dithiocarbamat-typer og zink-mercaptobenzothiazol. Disse produkter bør ikke anvendes, hvis der er overfølsomhed over for disse stoffer. For yderligere information kan man få en liste over stoffer i handsken efter anmodning.
Højtydende, pulverfri nitrilhandsker, der er designet til pålidelig beskyttelse i professionelle arbejdsmiljøer.
  • Semperguard™ Xpert med ekstra vægtykkelse giver den stærkeste beskyttelse af alle modeller i Semperguards™ portefølje af engangshandsker og – resulterer som navnet antyder – , en meget modstandsdygtig handske, som foretrækkes af professionelle brugere inden for forskellige anvendelsesområder
  • Inden for arbejdssikkerhed scorer Semperguard™ Xpert på grund af høj modstandsdygtighed og god modstandsdygtighed over for olier og fedtstoffer
  • Grøn-blå farve kombineret med ekstra vægtykkelse gør semperguard™ Xpert velegnet til anvendelser i fødevaresektoren, hvor mekanisk slid er et problem
  • I laboratorie- og videnskabssektoren tilbyder handsken perfekt brugerbeskyttelse gennem meget god modstandsdygtighed over for en bred vifte af kemikalier
  • Specifikationer
  • Type: Pudderfri personlig beskyttelseshandske, ikke-steril, engangs
  • Materiale: Nitrilbutadiengummi (NBR)
  • Indvendig finish: Pulverfri
  • Handskeoverflade: Fuldt tekstureret
  • Farve: Grøn blå
  • Handskeform: Flad med rullet kant, ambidextrous
  • Størrelse - Samlet længde ifølge EN 455-2: S, M, L, XL median 240 mm
  • Vægtykkelse - målt i dobbelt lag i håndfladeområdet: min. 0,11 mm
  • Barriereydelse - Stramhed i henhold til EN 455-1: AQL 1.0
  • Kraft ved pausen - ifølge EN 455-2: median ≥ 12 Newton
  • Holdbarhed - i original emballage, hvis opbevaret efter produktspecifikation: 3 år
  • Mærkning og OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM D6319, ASTM F1671
  • Emballage: 100 stk. / dispenser S, M, L; 90 stk. / dispenser XL
Tekniske data
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie, Industri, Sundhedsvæsen
AQL 1
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 5,9 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 4,3 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrilundersøgelseshandske
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 4,3 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manchet stil Perler/Rullede
Længde (metrisk) 240 mm