Få mere at vide
SemperIt™ Semperguard™ Pulverfri engangshandsker i vinyl
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Gennemsigtige engangshandsker er flade med en rullekant.
- Særligt hudvenlig for latexallergikere – fri for latexproteiner og acceleratorer
- Fri for DOP (DEHP / diethylhexylphthalat)
- Vinyl af høj kvalitet (PVC) giver fremragende bærekomfort
- Fremragende kvalitet til en økonomisk pris
- CE kategori I Beskyttelseshandske til minimale risici
- Testet og certificeret i henhold til VO 1935/2004 - velegnet til kontakt med ikke-fedtholdige fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE Kategori I, EN 420, EN 374, EN 455 |
| Klassifikation | CE kategori I Beskyttelseshandske til minimale risici |
| Farve | Klarhed |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Vinyl |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Størrelse | Større |
| Vis mere |