Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Komfort latex undersøgelseshandsker
Artikelnummer. 15393874
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15393874 Medium Pakke med 100
15383874 Større Pakke med 100
15303884 Lille Pakke med 100
15313884 X-Large Pakke med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15393874 Leverandør Semperit™ Leverandørnr. 3000001281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.85 DKK
    59.50 DKK / Pakke med 100
    Spare 4.35 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Semperguard™ Komfort latex undersøgelseshandsker er pudderfri og giver fremragende elasticitet og er meget behagelige at have på.
  • Fremstillet af naturlig latex
  • Hudvenlig
  • Pulverfri
  • Fremragende elasticitet og god taktilitet/bærekomfort
  • Godt greb og let at tage på
  • Fri for phthalater og blødgøringsmidler
  • CE-kategori Medicinsk udstyr klasse ISEngangsbeskyttelseshandske til komplekse risici kategori III
  • Testet og certificeret i henhold til 1935/2004
  • Velegnet til fødevarekontakt
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420, EN 374 og EN 455
Klassifikation CE klasse I
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Nej
Materiale Latex
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Undersøgelseshandsker
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Finger stil Tekstureret
Til brug med (applikation) Arbejdssikkerhed, Pleje, Laboratorie/Pharma, Rengøring/Hygiejne, Mad, Detail/Husholdning
Handske manchet stil Valset
Inspiceret til medicinsk brug Ja
Emballagetype Dispenser boks
Mængde 100 Pk.
Modstandsdygtig overfor Kemi
Længde (metrisk) 240 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.