Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Komfort latex undersøgelseshandsker
Artikelnummer. 15383874
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15383874 Større Pakke med 100
15303884 Lille Pakke med 100
15313884 X-Large Pakke med 90
15393874 Medium Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15383874 Leverandør Semperit™ Leverandørnr. 3000001282
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Semperguard™ Komfort latex undersøgelseshandsker er pudderfri og giver fremragende elasticitet og er meget behagelige at have på.
  • Fremstillet af naturlig latex
  • Hudvenlig
  • Pulverfri
  • Fremragende elasticitet og god taktilitet/bærekomfort
  • Godt greb og let at tage på
  • Fri for phthalater og blødgøringsmidler
  • CE-kategori Medicinsk udstyr klasse ISEngangsbeskyttelseshandske til komplekse risici kategori III
  • Testet og certificeret i henhold til 1935/2004
  • Velegnet til fødevarekontakt
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420, EN 374 og EN 455
Klassifikation CE klasse I
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Nej
Materiale Latex
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Undersøgelseshandsker
Størrelse Større
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Finger stil Tekstureret
Til brug med (applikation) Arbejdssikkerhed, Pleje, Laboratorie/Pharma, Rengøring/Hygiejne, Mad, Detail/Husholdning
Handske manchet stil Valset
Inspiceret til medicinsk brug Ja
Emballagetype Dispenser boks
Mængde 100 Pk.
Modstandsdygtig overfor Kemi
Længde (metrisk) 240 mm