Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Komfort latex undersøgelseshandsker
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
Beskrivelse
- Fremstillet af naturlig latex
- Hudvenlig
- Pulverfri
- Fremragende elasticitet og god taktilitet/bærekomfort
- Godt greb og let at tage på
- Fri for phthalater og blødgøringsmidler
- CE-kategori Medicinsk udstyr klasse ISEngangsbeskyttelseshandske til komplekse risici kategori III
- Testet og certificeret i henhold til 1935/2004
- Velegnet til fødevarekontakt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420, EN 374 og EN 455 |
| Klassifikation | CE klasse I |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Brug af laboratorium/renrum | Ja |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Latex |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Undersøgelseshandsker |
| Størrelse | X-Large |
| Vis mere |