Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Sempercare Shine+ Nitril undersøgelseshandsker
Artikelnummer. 15899047
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 135
Pakke med 150
Artikelnummer. 15899047
Brand: Semperit™ 3000002090
En længere manchet giver brugerne ekstra sikkerhed ved at dække håndled og armhuler. Inkluderer innovativ folieåbning for betydeligt nemmere aftagning af handsker.
  • Den optimerede længde på fingrene forbedrer bærekomforten markant
  • Pudderfri naturlatex undersøgelseshandske udmærker sig ved sin ekstraordinære, godt glidende overflade.
  • De teksturerede fingre giver et godt greb, som er uundværligt for sikker instrumenthåndtering.
  • Den syntetiske indvendige belægning opnået af det specielle Sempermed teknologi gør det nemt og hurtigt at tage på.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3
Klassifikation CE Klasse I, CE Kategori III
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
Til brug med (applikation) Hospital
Handske manchet stil Udvidet
Inspiceret til medicinsk brug Ja
Emballagetype Dispenser boks
Mængde 200/Pk.
Modstandsdygtig overfor Kemi
Længde (metrisk) 26.5 cm