Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Sempercare Shine+ Nitril undersøgelseshandsker
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 135
Pakke med 150
Beskrivelse
- Den optimerede længde på fingrene forbedrer bærekomforten markant
- Pudderfri naturlatex undersøgelseshandske udmærker sig ved sin ekstraordinære, godt glidende overflade.
- De teksturerede fingre giver et godt greb, som er uundværligt for sikker instrumenthåndtering.
- Den syntetiske indvendige belægning opnået af det specielle Sempermed teknologi gør det nemt og hurtigt at tage på.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3 |
| Klassifikation | CE Klasse I, CE Kategori III |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Nitril undersøgelseshandske |
| Størrelse | Større |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Vis mere |