Få mere at vide
HARPS Semperguard™ Safir XP NBR PF VB Handsker
Artikelnummer. 30274421
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30274421 Medium
30274440 X-Small
30274437 Lille
30274417 Større
30274447 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dette produkt indeholder acceleratorer af dithiocarbamat-typer og zink-mercaptobenzothiazol. Disse produkter bør ikke anvendes, hvis der er overfølsomhed over for disse stoffer. For yderligere information kan man få en liste over stoffer i handsken efter anmodning.
Artikelnummer. 30274421 Leverandør HARPS Leverandørnr. 3000016133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.10 DKK
    89.55 DKK / Pakke med 200
    Spare 6.55 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Dette produkt indeholder acceleratorer af dithiocarbamat-typer og zink-mercaptobenzothiazol. Disse produkter bør ikke anvendes, hvis der er overfølsomhed over for disse stoffer. For yderligere information kan man få en liste over stoffer i handsken efter anmodning.
Semperguard™ sapphire XP er en alsidig allround-handske med pulverfri nitril personlig beskyttelseshandske.
  • Semperguard™ Sapphire XP er en alsidig allroundhandske med fokus på at bære komfort, samtidig med at du beskytter dine hænder i dit daglige arbejde.
  • De omhyggeligt udviklede nitrilformuleringer og innovative produktionsprocesser har gjort det muligt at fremstille ultratynde nitrilhandsker kendetegnet ved fremragende elasticitet, hvilket sikrer en særlig behagelig bærekomfort.
  • Den økonomiske alsidige løsning for professionel beskyttelse.
  • Passende til håndtering af milde kemikalier ifølge listen over Semperguard kemisk resistens.
  • Violetblå farve ideel til fødevarehåndtering (HACCP)
  • Høj komfort til at bære, balanceret fylde og taktil sans.
  • Type: Pudderfri personlig beskyttelses- og undersøgelseshandske, ikke-steril, engangshandske
  • Materiale: Nitrilbutadiengummi (NBR)
  • Indvendig finish: Pulverfri
  • Handskeoverflade: Fingertekstur
  • Farve: Violetblå
  • Handskeform: Flad med rullet kant, ambidextrous
  • Størrelse: XS, S, M, L, XL, XXL medianen 240 mm
  • Vægtykhed: Målt i enkelt lag i håndfladeområdet min. 0,06 mm
  • Barriereydelse: AQL 1.0
  • Kraft ved pausen ifølge EN 455-2: median ≥ 6 Newton
  • Holdbarhed: i original emballage, hvis den opbevares efter produktspecifikation - 5 år
  • Mærkning og OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Tekniske data
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri, Laboratorie, Sundhedsvæsen
AQL 1
Farve Violet
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Finger Thickness (English) 2,8 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.07 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 2,4 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.06 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrilundersøgelseshandske
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 2,4 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.06 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manchet stil Perler/Rullede