Få mere at vide
HARPS Semperguard™ Safir XP NBR PF VB Handsker
Beskrivelse
- Semperguard™ Sapphire XP er en alsidig allroundhandske med fokus på at bære komfort, samtidig med at du beskytter dine hænder i dit daglige arbejde.
- De omhyggeligt udviklede nitrilformuleringer og innovative produktionsprocesser har gjort det muligt at fremstille ultratynde nitrilhandsker kendetegnet ved fremragende elasticitet, hvilket sikrer en særlig behagelig bærekomfort.
- Den økonomiske alsidige løsning for professionel beskyttelse.
- Passende til håndtering af milde kemikalier ifølge listen over Semperguard kemisk resistens.
- Violetblå farve ideel til fødevarehåndtering (HACCP)
- Høj komfort til at bære, balanceret fylde og taktil sans.
- Type: Pudderfri personlig beskyttelses- og undersøgelseshandske, ikke-steril, engangshandske
- Materiale: Nitrilbutadiengummi (NBR)
- Indvendig finish: Pulverfri
- Handskeoverflade: Fingertekstur
- Farve: Violetblå
- Handskeform: Flad med rullet kant, ambidextrous
- Størrelse: XS, S, M, L, XL, XXL medianen 240 mm
- Vægtykhed: Målt i enkelt lag i håndfladeområdet min. 0,06 mm
- Barriereydelse: AQL 1.0
- Kraft ved pausen ifølge EN 455-2: median ≥ 6 Newton
- Holdbarhed: i original emballage, hvis den opbevares efter produktspecifikation - 5 år
- Mærkning og OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Tekniske data
Tekniske data
| Kloreret | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri, Laboratorie, Sundhedsvæsen |
| AQL | 1 |
| Farve | Violet |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspidstekstureret |
| Finger Thickness (English) | 2.8 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.07 mm |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |