Få mere at vide
HARPS Semperguard™ Safir NBR PF VB Handsker
Artikelnummer. 30274444
Skift visning
Størrelse:
Lille
X-Large
Mængde:
100/Pc.
90/Pc.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Mængde
30274444 Lille 100/Pc.
30274455 X-Large 90/Pc.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dette produkt indeholder acceleratorer af dithiocarbamat-typer og zink-mercaptobenzothiazol. Disse produkter bør ikke anvendes, hvis der er overfølsomhed over for disse stoffer. For yderligere information kan man få en liste over stoffer i handsken efter anmodning.
Artikelnummer. 30274444 Leverandør HARPS Leverandørnr. 3000015983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.10 DKK
    47.57 DKK / Pakke med 100
    Spare 3.53 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Dette produkt indeholder acceleratorer af dithiocarbamat-typer og zink-mercaptobenzothiazol. Disse produkter bør ikke anvendes, hvis der er overfølsomhed over for disse stoffer. For yderligere information kan man få en liste over stoffer i handsken efter anmodning.
Semperguard™ Sapphire, en let og ekstremt blød beskyttelseshandske med pudderfri nitril personlig beskyttelseshandske.
  • XTRA SENSITIV NITRIL: Pulverfri nitril personlig beskyttelses- og undersøgelseshandske, ikke-steril, engangs
  • Semperguard™ Sapphire, en let og ekstremt blød beskyttelseshandske, introducerer et passende latexfrit alternativ til alle, Sempermed der ønsker en handske, der kombinerer enestående bærekomfort med en uundværlig kraft ved brud.
  • Det ekstra bløde safirmateriale slides som en anden hud og er særligt velegnet til personer med sensitiv hud, der har problemer med naturgummilatex.
  • Type: Pudderfri personlig beskyttelses- og undersøgelseshandske, ikke-steril, engangshandske
  • Materiale: Nitrilbutadiengummi (NBR)
  • Indvendig finish: Pulverfri
  • Handskeoverflade: Fingertekstur
  • Farve: Violetblå
  • Handskeform: Flad med rullet kant, ambidextrous
  • Størrelse: Samlet længde ifølge EN 455-2
  • XS, S, M, L, XL, XXL median ≥ 240 mm
  • Vægtykkelse: Målt i enkelt lag i håndfladeområdet: min. 0,05 mm
  • Barriereydelse: Stramhed i henhold til EN 455-1; AQL 1.0
  • Kraft ved break: ifølge EN 455-2; median ≥ 6,5 Newton
  • Holdbarhed: i original emballage, hvis opbevaret efter produktspecifikation, 5 år
  • Mærkning og OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Tekniske data
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri, Laboratorie, Sundhedsvæsen
AQL 1
Farve Violet
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Finger Thickness (English) 2,8 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.07 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 2,4 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.06 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrilundersøgelseshandske
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 2,4 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.06 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manchet stil Perler/Rullede
Mængde 100/Pc.