Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves
Størrelse:
Small
Medium
Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Description
- Sapphire blue nitrile to avoid latex allergies
- Ambidextrous gloves with rim and textured fingers
- Processed in line with European standard as per reg. 1935/2004
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, EN 420, EN 374-2 |
| Farve | Blue |
| Engangs | Single-use |
| Materiale | Nitrile |
| Pulveriseret | Powder Free |
| Produkttype | Nitrile Examination Glove |
| Størrelse | Medium |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Tykkelse (metrisk) | 0.11 mm |
| Finger stil | Textured |
| Show More |