Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves
Artikelnummer. 15343804
Størrelse:
Small
Medium
Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 15343804
Brand: Semperit™ 3000001694
Powder-free to reduce the risk of spreading germs and allergens. Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves have been developed especially for food and cleaning applications.
  • Sapphire blue nitrile to avoid latex allergies
  • Ambidextrous gloves with rim and textured fingers
  • Processed in line with European standard as per reg. 1935/2004
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001, EN 420, EN 374-2
Farve Blue
Engangs Single-use
Materiale Nitrile
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse Large
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Finger stil Textured
Til brug med (applikation) Food and cleaning
Handske manchet stil Rolled
Emballagetype Dispenser Box
Mængde 200/Pk.
Længde (metrisk) 23 cm