Få mere at vide
SemperIt™ Semperguard™ Nitril Xtra lite beskyttelseshandsker
Beskrivelse
Fremstillet af nitril. Semperguard™ Nitril Xtra lite beskyttelseshandsker er engangshandsker.
- Nitril
- Pulverfri
- Lavendel blå
- Engangs
- Stil med rullet manchet
- Ambidekstrøs
- Latex fri
- Trækstyrke på 14/14 MPa
- CE klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE kategori III certificeret
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE kategori III |
| Farve | Lilla |
| Engangs | Engangsbrug |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Størrelse | Større |
| Tykkelse (engelsk) | 5,5 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 0.14 mm |
| Handske manchet stil | Valset |
| Vis mere |