Få mere at vide
SemperIt™ Semperguard™ Nitril Xtra lite beskyttelseshandsker
Artikelnummer. 11897192
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Pakke med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11897192 Medium Pakke med 200
11807202 Større -
11887192 Lille Pakke med 200
11817202 X-Large Pakke med 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11897192 Leverandør SemperIt™ Leverandørnr. 3000001618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00 DKK
    91.47 DKK / Pakke med 200
    Spare 137.53 DKK
    60% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Fremstillet af nitril. Semperguard™ Nitril Xtra lite beskyttelseshandsker er engangshandsker.
  • Nitril
  • Pulverfri
  • Lavendel blå
  • Engangs
  • Stil med rullet manchet
  • Ambidekstrøs
  • Latex fri
  • Trækstyrke på 14/14 MPa
  • CE klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE kategori III certificeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE kategori III
Farve Lilla
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Medium
Tykkelse (engelsk) 5,5 mio
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Handske manchet stil Valset
Model- 81678023.5
Trækstyrke 14 MPa
Længde (metrisk) 240 mm