Få mere at vide
SemperIt™ Semperguard™ Nitrile Xpert Protective Gloves
Artikelnummer. 10305312
Skift visning
:
Medium (7-8)
Artikelnummer.
10305312 Medium (7-8)
1 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 10305312
Brand: SemperIt™ 3000001628
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Provides excellent chemical resistance to skin irritants. Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert Protective Gloves offers higher elasticity than latex, higher puncture resistance, and outstanding resistance against oils and fats.
Protects against chemical splashing and in the processing of fatty foods. Provides excellent chemical resistance to skin irritants.
  • Manufactured from high quality soft blue nitrile film
  • Textured outer surface for better grip especially in wet conditions
  • Ambidextrous fit with rolled cuff
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE Class I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE Category III
Farve Blue
Engangs Single-use
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Pulveriseret Powder Free
Størrelse Medium, 7, 8
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Handske manchet stil Rolled
Emballagetype 100 x 10 cartons
Mængde 1000/Pk.
Trækstyrke 14/14 MPa
Længde (metrisk) 24 cm