missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SemperIt™ Semperguard™ Nitrile Xpert Protective Gloves
Beskrivelse
Protects against chemical splashing and in the processing of fatty foods. Provides excellent chemical resistance to skin irritants.
- Manufactured from high quality soft blue nitrile film
- Textured outer surface for better grip especially in wet conditions
- Ambidextrous fit with rolled cuff
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE Class I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE Category III |
| Farve | Blue |
| Engangs | Single-use |
| Hånd | Ambidextrous |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Pulveriseret | Powder Free |
| Størrelse | Small, 6, 7 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.20 mm |
| Handske manchet stil | Rolled |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?