Learn More
Semperit™ Semperguard™ Nitril Xpert Pudderfri handsker
Click to view available options
Størrelse:
Lille
Større
X-Large
Unit Size:
Pakke med 100
Pakke med 90
Description
- PPE Kategori III komplekse risici
- Fremragende modstandsdygtighed over for hudirriterende stoffer
- Velegnet til fødevarekontakt
- Pulverfri
- Kemisk resistent
- Ingen silikone tilsat
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE klasse I; EN 420, EN 374, EN 455; PPE kategori III |
| Klassifikation | Kategori III |
| Oversigt | Semperguard™ Nitril Xpert Pudderfri handsker |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Show More |