Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Nitril Xpert Pudderfri handsker
Artikelnummer. 15523536
Størrelse:
Lille
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
Artikelnummer. 15523536
Brand: Semperit™ 3000001630
Blå nitrilhandsker er pudderfrie og modstandsdygtige over for hudirriterende stoffer.
  • PPE Kategori III komplekse risici
  • Fremragende modstandsdygtighed over for hudirriterende stoffer
  • Velegnet til fødevarekontakt
  • Pulverfri
  • Kemisk resistent
  • Ingen silikone tilsat
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE klasse I; EN 420, EN 374, EN 455; PPE kategori III
Klassifikation Kategori III
Oversigt Semperguard™ Nitril Xpert Pudderfri handsker
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.26 mm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og laboratorieapplikationer
Handske manchet stil Valset
Længde (metrisk) 24 cm