Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Nitril Xpert Pudderfri handsker
Artikelnummer. 15513536
Skift visning
Størrelse:
Lille
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15513536 Større -
15593526 Lille Pakke med 100
15523536 X-Large Pakke med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15513536 Leverandør Semperit™ Leverandørnr. 3000001629
Blå nitrilhandsker er pudderfrie og modstandsdygtige over for hudirriterende stoffer.
  • PPE Kategori III komplekse risici
  • Fremragende modstandsdygtighed over for hudirriterende stoffer
  • Velegnet til fødevarekontakt
  • Pulverfri
  • Kemisk resistent
  • Ingen silikone tilsat
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE klasse I; EN 420, EN 374, EN 455; PPE kategori III
Klassifikation Kategori III
Oversigt Semperguard™ Nitril Xpert Pudderfri handsker
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse Større
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.26 mm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og laboratorieapplikationer
Handske manchet stil Valset
Mængde 100/Pk.
Længde (metrisk) 24 cm