Få mere at vide
SemperIt™ Semperguard™ Nitril Xenon beskyttelseshandsker
Størrelse:
Lille, 6, 7
Medium, 7, 8
Større, 8, 9
X-Large, 9, 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Pakke med 200
Beskrivelse
- CE kategori I beskyttelseshandske til minimale risici
- CE klasse I medicinsk udstyr
- Blød og let engangshandske med fremragende bærekomfort og god følesans
- Hudvenlig: Fri for phthalater/blødgøringsmidler og allergifremkaldende latexproteiner
- Elegant hvid farve
- Testet og certificeret i henhold til 1935/2004 - velegnet til fødevarekontakt
- I den praktiske store pakke (200 handsker S, M, L og 180 handsker XL) for optimeret logistik gennem
ul> - Længere brug af en pakke - mindre hyppige udskiftningsintervaller på arbejdspladsen
- Reduceret lagerlogistik - lavere distributionsomkostninger gennem længere lagerintervaller
- Mindre emballagemateriale - mindre emballageaffald
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE kategori III |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Størrelse | Lille, 6, 7 |
| Tykkelse (engelsk) | 3,9 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 0.1 mm |
| Handske manchet stil | Valset |
| Vis mere |