Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Nitril komfort pulverfri handsker
Artikelnummer. 15584456
Størrelse:
7/8
8/9
9/10
Lille
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
Artikelnummer. 15584456
Brand: Semperit™ 3000001645
Engangsbeskyttelseshandske lavet af nitril. Semperit™ Semperguard™ Nitril Comfort pulverfri handsker er latexfrie med høj bærekomfort.
  • CE Kategori III beskyttelseshandske til komplekse risici. CE klasse I undersøgelseshandske.
  • Speciel nitrilformulering med optimeret modstandsdygtighed over for olier og fedtstoffer, god rivebestandighed
  • Fremragende bærekomfort
  • Testet og certificeret i henhold til 1935/2004 - velegnet til fødevarekontakt
  • Problemløseren til engangsbrug til at beskytte hænderne mod sprøjt af kemikalier og ved forarbejdning af fed mad.
  • Fri for phthalater/blødgøringsmidler og allergifremkaldende latexproteiner
  • Signalfarve blå– velegnet til områder underlagt HACCP-standarder
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 8/9
Tykkelse (engelsk) 7,8 mio
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Handske manchet stil Valset
Model- 3000001645
Længde (metrisk) 240 mm