Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Nitril komfort pulverfri handsker
Størrelse:
7/8
8/9
9/10
Lille
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
Beskrivelse
- CE Kategori III beskyttelseshandske til komplekse risici. CE klasse I undersøgelseshandske.
- Speciel nitrilformulering med optimeret modstandsdygtighed over for olier og fedtstoffer, god rivebestandighed
- Fremragende bærekomfort
- Testet og certificeret i henhold til 1935/2004 - velegnet til fødevarekontakt
- Problemløseren til engangsbrug til at beskytte hænderne mod sprøjt af kemikalier og ved forarbejdning af fed mad.
- Fri for phthalater/blødgøringsmidler og allergifremkaldende latexproteiner
- Signalfarve blå– velegnet til områder underlagt HACCP-standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Størrelse | Lille |
| Tykkelse (engelsk) | 7,8 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 0.2 mm |
| Handske manchet stil | Valset |
| Model- | 3000004106 |
| Længde (metrisk) | 240 mm |