Få mere at vide
HARPS Semperguard™ Latex Force NR PF NA Handsker
Beskrivelse
- Semperguard-latexkraften™ kombinerer en fuldt tekstureret overflade på ydersiden med en polymerbelægning på indersiden af handsken.
- Med sine fremragende grebsegenskaber er semperguard™ latex force ideel til håndtering af instrumenter i laboratoriet samt til andre daglige opgaver, der kræver øget taktil følsomhed.
- Den specielle polymerindvendige belægning gør det nemt at tage på og gør denne latexhandske meget behagelig at have på.
- Advantages:
- Ekstra vægtykkelse
- Høj rivemodstand/fremragende elasticitet
- Fantastisk følesans & til at bære komfort
- Materiale: Naturgummi (NR)
- Indvendig finish: Pulverfri
- Handskeoverflade: Tekstureret
- Farve: Naturlig hvid
- Handskeform: Flad med rullet kant, ambidextrous
- Størrelse: XS, S, M, L, XL median ≥ 240 mm
- Vægtykkelse - målt i enkelt lag i håndfladeområdet: min. 0,10 mm
- Barriereydelse: AQL 1,5
- Kraft ved pausen ifølge EN 455-2: median ≥ 7 Newton
- Holdbarhed i original emballage, hvis den opbevares efter produktspecifikation: 3 år
- Mærkning og OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2,-4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D 3578 (undtagen spænding ved 500% udstrækning)
Tekniske data
Tekniske data
| Kloreret | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri, Laboratorie, Sundhedsvæsen |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Naturlig hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 4,3 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.11 mm |
| Latex fri | Nej |
| Vis mere |