Få mere at vide
HARPS Semperguard™ Latex Force NR PF NA Handsker
Artikelnummer. 30274429
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30274429 X-Small
30274446 Lille
30274435 Medium
30274441 Større
30274438 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Latex
Artikelnummer. 30274429 Leverandør HARPS Leverandørnr. 3000016171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.64 DKK
    42.22 DKK / Pakke med 100
    Spare 55.42 DKK
    56% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Latex
Latex allround, pulverfri latex personlige værne- og undersøgelseshandsker, ikke-steril, engangs
  • Semperguard-latexkraften™ kombinerer en fuldt tekstureret overflade på ydersiden med en polymerbelægning på indersiden af handsken.
  • Med sine fremragende grebsegenskaber er semperguard™ latex force ideel til håndtering af instrumenter i laboratoriet samt til andre daglige opgaver, der kræver øget taktil følsomhed.
  • Den specielle polymerindvendige belægning gør det nemt at tage på og gør denne latexhandske meget behagelig at have på.
  • Advantages:
    • Ekstra vægtykkelse
    • Høj rivemodstand/fremragende elasticitet
    • Fantastisk følesans & til at bære komfort
  • Materiale: Naturgummi (NR)
  • Indvendig finish: Pulverfri
  • Handskeoverflade: Tekstureret
  • Farve: Naturlig hvid
  • Handskeform: Flad med rullet kant, ambidextrous
  • Størrelse: XS, S, M, L, XL median ≥ 240 mm
  • Vægtykkelse - målt i enkelt lag i håndfladeområdet: min. 0,10 mm
  • Barriereydelse: AQL 1,5
  • Kraft ved pausen ifølge EN 455-2: median ≥ 7 Newton
  • Holdbarhed i original emballage, hvis den opbevares efter produktspecifikation: 3 år
  • Mærkning og OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2,-4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D 3578 (undtagen spænding ved 500% udstrækning)
Tekniske data
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri, Laboratorie, Sundhedsvæsen
AQL 1.5
Farve Naturlig hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 4.3 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.11 mm
Latex fri Nej
Materiale Naturgummilatex
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.1 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Latex undersøgelseshandsker
Størrelse X-Small
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 3.9 mil
Tykkelse (metrisk) 0.1 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manchet stil Perler/Rullede