Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Grønne engangshandsker af nitril
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Pakke med 200
Beskrivelse
- PPE kat. III
- AQL 1.5
- Pulverfri
- Engangs, ikke-steril
- Behagelig at have på, selv over længere perioder
- Hudvenlig formulering: ingen klor, ingen naturgummilatexproteiner, ingen gummiacceleratorer
- Fremstillet samtidig med, at der spares på vand og energi og samtidig reduceres CO 2 -udledningen
- Syntetisk indvendig belægning
- Teksturerede fingerspidser giver ekstra greb
- Stabilitet og behagelig bæreoplevelse
- Handskemateriale er modstandsdygtigt over for blod og andre kropsvæsker og beskytter mod bakterier, svampe og vira inklusive SARS-CoV-2, Hepatitis B, Hepatitis C og HIV
- Ideel til applikationer inklusive personlig beskyttelse, mad/catering, forbruger/detailhandel, skønhed/kropskunst og frisør
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | PPE Kategori III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671 |
| Kloreret | Nej |
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Industri |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Mintgrøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Vis mere |