Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Grønne engangshandsker af nitril
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15930057
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Pakke med 200
Artikelnummer. 15930057
Brand: Semperit™ 3000008212
Udviklet med bæredygtighed i tankerne på grund af den unikke produktionsproces, giver handsken hudvenlig håndbeskyttelse, reducerer risikoen for allergi og føles blød mod huden. Komfortabel og stærk trækstyrke sikrer stabilitet og en behagelig bæreoplevelse selv over længere perioder.
  • PPE kat. III
  • AQL 1.5
  • Pulverfri
  • Engangs, ikke-steril
  • Behagelig at have på, selv over længere perioder
  • Hudvenlig formulering: ingen klor, ingen naturgummilatexproteiner, ingen gummiacceleratorer
  • Fremstillet samtidig med, at der spares på vand og energi og samtidig reduceres CO 2 -udledningen
  • Syntetisk indvendig belægning
  • Teksturerede fingerspidser giver ekstra greb
  • Stabilitet og behagelig bæreoplevelse
  • Handskemateriale er modstandsdygtigt over for blod og andre kropsvæsker og beskytter mod bakterier, svampe og vira inklusive SARS-CoV-2, Hepatitis B, Hepatitis C og HIV
  • Ideel til applikationer inklusive personlig beskyttelse, mad/catering, forbruger/detailhandel, skønhed/kropskunst og frisør
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE Kategori III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671
Kloreret Nej
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Mintgrøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse X-Small
Sterilitet Ikke steril
Handske manchet stil Valset
Serie Semperguard™ Grøn
Trækstyrke 6 Newton
Længde (metrisk) 24 cm