Få mere at vide
HARPS Semperguard™ Force Blue NBR PF OB Handsker
Artikelnummer. 30274420
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30274420 Medium
30274453 Lille
30274436 Større
30274416 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dette produkt indeholder acceleratorer af dithiocarbamat-typer og zink-mercaptobenzothiazol. Disse produkter bør ikke anvendes, hvis der er overfølsomhed over for disse stoffer. For yderligere information kan man få en liste over stoffer i handsken efter anmodning.
Artikelnummer. 30274420 Leverandør HARPS Leverandørnr. 3000016181
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder acceleratorer af dithiocarbamat-typer og zink-mercaptobenzothiazol. Disse produkter bør ikke anvendes, hvis der er overfølsomhed over for disse stoffer. For yderligere information kan man få en liste over stoffer i handsken efter anmodning.
Semperguard™ Force Blue pulverfri nitril personlige beskyttelses- og undersøgelseshandsker, ikke-steril, engangs
  • Semperguard™ Force Blue er en velegnet løsning, når det gælder forbedret brugerbeskyttelse, som ikke går på kompromis med komfort og taktil følsomhed.
  • Vores semperguard™ force blue er en velegnet løsning, når det gælder forbedret brugerbeskyttelse, som ikke går på kompromis med komfort og taktil følsomhed.
  • Enten til engangsbrug mod kemisk sprøjt eller ved forarbejdning af fede fødevarer, er Semperguard™ Force Blue altid det bedste valg.
  • Dens specialdesignede bløde nitrilformulering giver fremragende holdbarhed fra det øjeblik, den tages på, indtil hver opgave er færdig.
  • Semperguard™ force blue fås i en blå farve, hvilket også gør den ideel til brug i fødevaresektoren, hvor det er afgørende at opfylde HACCP-standarder.
  • Handskeoverflade: Fingertekstur
  • Farve: Havblå
  • Handskeform: Flad med rullet kant, ambidextrous
  • Størrelse: S, M, L, XL, XXL median ≥ 240 mm
  • Vægtykkelse målt i enkelt lag i håndfladeområdet: min. 0,08 mm
  • Barriereydelse: AQL 1.0
  • Kraft ved pausen ifølge EN 455-2: median ≥ 9 Newton
  • Holdbarhed i original emballage, hvis opbevaret efter produktspecifikation: 5 år
  • Mærkning og OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Tekniske data
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri, Laboratorie
AQL 1
Farve Lyseblå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Finger Thickness (English) 3,9 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.1 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrilundersøgelseshandske
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 3,1 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.08 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manchet stil Perler/Rullede