Få mere at vide
Julabo™ SemiChill recirkulerende kølebade med luftkompressor
Artikelnummer. p-6904067
Kapacitet (metrisk):
21 til 33 L
43 til 60 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11914838
Brand: Julabo™ 950002503P3H0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Driftstemperaturen varierer fra +5 til +35° C. Julabo™ SemiChill recirkulerende kølebade med luftkompressor kan modificeres til at give varmelegemekapaciteter op til 5 kW.
  • Pladsbesparende, ingen sideventilation
  • Håndtag og hjul gør flytning let
  • Strømafbryder i industriel kvalitet og nødafbrydelse
  • Trykmåler
  • Væskeniveauindikator
  • Front påfyldningsport
  • Lavt støjniveau
  • PID temperaturkontrol
  • ATC3 3-punkts kalibrering
  • Tidlig varslingssystem for lavt væskeniveau
  • Advarsels- og sikkerhedsfunktioner
  • Modulært design giver mulighed for valg mellem forskellige muligheder
  • Luftkølet model
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 21 til 33 L
Certificeringer/compliance CE, Klassifikation III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Kølekapacitet 0,9 kW ved -10 °C, 1,5 kW ved 0 °C, 2,5 kW ved 20 °C (medium ethanol)
Flowhastighed 33 l/min.
Til brug med (udstyr) Til industrielle anvendelser
Temperaturområde 5 °C til 40 °C
Varmekapacitet 1 kW
Maks. Tryk 50,8 psi
Model- SC2500a
Kølemiddel R404A
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Længde (metrisk) 62 cm
Bredde (metrisk) 49 cm
Højde (metrisk) 105 cm
Vægt (metrisk) 123 kg
Elektriske krav 230 V 60 Hz 10 A
Spænding 230 V
Frekvens 60 Hz