Få mere at vide
Julabo™ SemiChill recirkulerende kølebade med luftkompressor
Artikelnummer. 11934838
Kapacitet (metrisk):
21 til 33 L
43 til 60 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11934838
Brand: Julabo™ 950005007P3H0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Driftstemperaturen varierer fra +5 til +35° C. Julabo™ SemiChill recirkulerende kølebade med luftkompressor kan modificeres til at give varmelegemekapaciteter op til 5 kW.
  • Pladsbesparende, ingen sideventilation
  • Håndtag og hjul gør flytning let
  • Strømafbryder i industriel kvalitet og nødafbrydelse
  • Trykmåler
  • Væskeniveauindikator
  • Front påfyldningsport
  • Lavt støjniveau
  • PID temperaturkontrol
  • ATC3 3-punkts kalibrering
  • Tidlig varslingssystem for lavt væskeniveau
  • Advarsels- og sikkerhedsfunktioner
  • Modulært design giver mulighed for valg mellem forskellige muligheder
  • Luftkølet model
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 43 til 60 L
Certificeringer/compliance CE, Klassifikation III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Kølekapacitet 1,2 kW ved -10 °C, 2,5 kW ved 0 °C, 5 kW ved 20 °C (medium ethanol)
Flowhastighed 33 l/min.
Til brug med (udstyr) Til industrielle anvendelser
Temperaturområde 5 °C til 40 °C
Varmekapacitet 12 kW
Maks. Tryk 50,8 psi
Model- SC5000A
Kølemiddel R404A
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Længde (metrisk) 67 cm
Bredde (metrisk) 59 cm
Højde (metrisk) 112 cm
Vægt (metrisk) 153 kg
Elektriske krav 3 x 230 V 60 Hz 20 A
Spænding 230 V
Frekvens 60 Hz