Få mere at vide
Julabo™ SemiChill recirkulerende kølebade med luftkompressor
Kapacitet (metrisk):
21 til 33 L
43 til 60 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Pladsbesparende, ingen sideventilation
- Håndtag og hjul gør flytning let
- Strømafbryder i industriel kvalitet og nødafbrydelse
- Trykmåler
- Væskeniveauindikator
- Front påfyldningsport
- Lavt støjniveau
- PID temperaturkontrol
- ATC3 3-punkts kalibrering
- Tidlig varslingssystem for lavt væskeniveau
- Advarsels- og sikkerhedsfunktioner
- Modulært design giver mulighed for valg mellem forskellige muligheder
- Luftkølet model
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 21 til 33 L |
| Certificeringer/compliance | CE, Klassifikation III (FL) i henhold til DIN 12876-1 |
| Kølekapacitet | 0,9 kW ved -10 °C, 1,5 kW ved 0 °C, 2,5 kW ved 20 °C (medium ethanol) |
| Flowhastighed | 33 l/min. |
| Til brug med (udstyr) | Til industrielle anvendelser |
| Temperaturområde | 5 °C til 40 °C |
| Varmekapacitet | 1 kW |
| Maks. Tryk | 50,8 psi |
| Model- | SC2500a |
| Kølemiddel | R404A |
| Vis mere |