Få mere at vide
Semicarbazid Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138132
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138132 5 g
18070430 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2582005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-41-7
Molekylær formel C H5 N3 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 111.53
Synonym Hydrazinecarboxamide, hydrochloride (1:1), Hydrazinecarboxamide, monohydrochloride (9CI), Semicarbazide, monohydrochloride (8CI), Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide, hydrochloride, Semicarbazide chloride, Semicarbazide hydrochloride
IUPAC navn aminourinstof; hydrochlorid
SMIL Cl.NNC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Semicarbazide hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
Formel vægt 111.0199
Procent renhed >95%