Få mere at vide
Semicarbazide Hydrochloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 563-41-7 |
| Smeltepunkt | 175°C to 177°C (Decomposition) |
| MDL nummer | MFCD00013009 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Semicarbazide hydrochloride, Semicarbazide hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 75.07 (Free Base Basis) |
| Grad | Research |