Få mere at vide
Semicarbazid hydrochlorid, 99+%
Artikelnummer. 11652209 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11652209 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10265230 100 g Plastflaske 100g
10061410 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11652209 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132640025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 563-41-7 | CH6ClN3O | 111,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-41-7
Molekylær formel CH6ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 111.53
MDL nummer MFCD00013009
InChI nøgle XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
IUPAC navn aminourinstof; hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Semicarbazide hydrochloride
Smeltepunkt 170,0 °C til 178,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCONHNH2·HCl
Mængde 2.5 kg
Beilstein 03,98
Fieser 01,1000; 15,284
Merck Index 15,8583
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar, farveløs
Formel vægt 111.53
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Semicarbazide hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Semicarbazide hydrochloride